Learn More
3M™ Maxim™ Ballistic Schutzbrille13298 -00000 M
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Die DX-Beschichtung bietet verbesserten kratzfesten und beschlaghemmenden Schutz
- Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
- Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
- Bieg- und verstellbare Nasenstege und weicher Brauenschutz
- Der Pantoskopwinkel der Bügel ist einstellbar
- Die flache Ausführung erleichtert das Tragen mit Helmen und Gehörschutz
- Nur 28 g Gewicht
Spezifikation
Objektivtyp | DX |
Linsenbeschichtung | Scratch-resistant |
Beschreibung | Model 13298-00000M |
Linsenfärbung | Clear |
Produkttyp | Ballistic Spectacles |