Learn More
Tork Maxi-Mittelzuführungsspender
Artikelnummer. 30243810 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243810 Rot, Rauch 1 Stück
30057826 Durchscheinendes Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243810 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 653008
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Der Maxi Centerfeed Dispenser im Performance Design ermöglicht Effizienz und beschleunigt die Papierentnahme durch eine optimierte Einhandbedienung. Die richtige Kombination aus Spender und Wischer steigert die Produktivität und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten.
  • Investieren Sie in langlebige Ausrüstung – unser robuster Centerfeed-Dispenser ist so konstruiert, dass er auch härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Die einfache Reinigung spart Zeit und sorgt für einen hygienischen Arbeitsplatz.
  • Schützen Sie die Nachfüllpackungen vor Verschmutzung und reduzieren Sie Abfallmengen mit der spritzwassergeschützten Haube dieses Spenders.
  • Gewährleistet einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand durch Einhandbedienung, hohe Kapazität und einfaches Nachfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Scheibenwischerspender mit Mittelzuführung
Farbe Rot, Rauch
Alternate Part Number 7322540430332
Abmessungen (L x B x H) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Länge (metrisch) 32.8 cm
Breite (metrisch) 30.2 cm
Höhe (metrisch) 44.7 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Klappdeckel
Modell Leistung
Menge Je 1