Learn More
Tork Maxi-Mittelzuführungsspender
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30057826 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30057826 Durchscheinendes Blau 1 Stück
30243810 Rot, Rauch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057826 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 653000
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Tork Der Maxi Centerfeed Dispenser im Performance Design ermöglicht Effizienz und beschleunigt die Papierentnahme durch eine optimierte Einhandbedienung. Die richtige Kombination aus Spender und Wischer steigert die Produktivität und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten.
  • Investieren Sie in langlebige Ausrüstung – unser robuster Centerfeed-Dispenser ist so konstruiert, dass er auch härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Die einfache Reinigung spart Zeit und sorgt für einen hygienischen Arbeitsplatz.
  • Schützen Sie die Nachfüllpackungen vor Verschmutzung und reduzieren Sie Abfallmengen mit der spritzwassergeschützten Haube dieses Spenders.
  • Gewährleistet einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand durch Einhandbedienung, hohe Kapazität und einfaches Nachfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Scheibenwischerspender mit Mittelzuführung
Farbe Durchscheinendes Blau
Alternate Part Number 7322540430936
Abmessungen (L x B x H) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Länge (metrisch) 32.8 cm
Breite (metrisch) 30.2 cm
Höhe (metrisch) 44.7 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Klappdeckel
Modell Leistung
Menge Je 1