Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extralange Pipettenspitzen im Gestell
Maximieren Sie Ihre Reichweite mit den Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extralangen Pipettenspitzen, mit denen Sie den Boden von Reagenzgläsern, Flaschen und Kolben erreichen können.
86.85 CHF - 226.80 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Spitzenform | Extra lange Spitze |
Produktlinie | Matrix |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10040223
|
Thermo Scientific™
7082 |
300 μl | Extra lange Spitze | Steril | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10513445
|
Thermo Scientific™
8241-11 |
1250 μL | Extra lange Spitze | Nicht steril | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10101923
|
Thermo Scientific™
8242-11 |
1250 μL | Extra lange Spitze | Steril | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10715974
|
Thermo Scientific™
8250-11 |
1250μL | Extended Length | Nicht steril | Großpackung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10010133
|
Thermo Scientific™
7282 |
250 μl | Extended Length | Steril | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Matrix TallTip-Pipettenspitzen sind extra lang und gewährleisten mit ihren besonders schmalen Schäften eine maximale Eintauchtiefe (Reichweite gemeint? oder eher Flüssigkeitseinbehaltung ? - LPG Terminus).
Die langen Matrix™ TallTip-Spitzen reichen bis auf den Boden langer und enger Gefäße, die Standardspitzen nicht erreichen können. Die nicht abgeschrägten und engen Spitzenenden berühren nicht die Seitenwände und gewährleisten so eine hohe Genauigkeit.
Vorteile:- Keine Kreuzkontamination von Gefäßwänden
- Spitzen mit großen Volumen sind in Gefäßen mit kleinen Volumen verwendbar, was weniger Flüssigkeitsverdrängung zur Folge hat
- 102 mm Maximallänge gewährleistet sicheren Zugang zu 100 mm-Reagenzgläsern
- Das Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Gestell verringert ein Wackeln der Spitzen und verbessert die Luftströmung beim Autoklavieren
- Universalformat, für die meisten gebräuchlichen Pipetten geeignet
Merkmale der Matrix Pipettenspitzen:
- Dichtungsringe an den Spitzen sorgen für eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen die Pipette berühren
- Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
- Stabilisierungsringe in den Gestelle halten die Spitzen beim Aufsetzen auf die Pipette stabil
- Die robuste Gestellkonstruktion ermöglicht einen festen und gleichmäßigen Spitzensitz
- Luftzirkulation im Gestell sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensation an den Spitzen
- Der aufklappbare Deckel verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt
- Fingerkerben an den Gestellen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Nachfülltabletts
- Beutel mit Verschlussstreifen erleichtern das Öffnen der Verpackung jedes einzeln steril verpackten Gestells
- Gut etikettierte Gestelle vereinfachen Protokollierung, Spitzenidentifizierung und Nachbestellungen
- Umweltverträgliche, verringerte Gestellgröße trägt zur Abfallverminderung bei
- Die Gestelle werden aus wiederverwertetem Material hergestellt und sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
Spezifikation
Ungefiltert | |
Extra lange Spitze | |
Matrix |