Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10479743
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ul
20 ul
125 μl
250 μL
300 ul
1250 μL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
3840 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10479743
Marke: Thermo Scientific™ 7611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen.
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen. Thermo Scientific™ Matrix Pipettenspitzen werden in den innovativen neuen Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Racks geliefert. Matrix Pipetten und Pipettenspitzen bieten die perfekte Verbindung zwischen guter Abdichtung und einfachem Aufnehmen/Abwerfen. Diese Standard-Pipettenspitzen wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und erzielen beim Pipettieren von Flüssigkeiten wie dH2O, 50%igem Glycerin, Hybridisierungspufferlösung und 0.1%igem SDS der ebenso gute Ergebnisse wie Spezial-Pipettenspitzen mit niedriger Retention.
Matrix™-Pipetten und -Pipettenspitzen erreichen den optimalen Kompromiss zwischen guter Abdichtung und einfachem Einsetzen/Auswerfen. Diese Standardpipettenspitzen wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und kommen in der Leistungsfähigkeit bei Pipettierungsflüssigkeiten wie dH2O,50%igem Glycerin, Hybridisierungspufferlösung und 0,1%igem SDS Spezialpipettenspitzen mit niedriger Retention nahe.
Benefits
  • Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen den Pipettierer (?) berühren
  • Da die Dichtungsringe komprimierbar sind, gewährleisten diese Spitzen auch bei den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Pipettierern eine gute Abdichtung
  • Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze - ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
  • Stabilisierungsringe in den Racks halten die Spitzen beim Einsetzen in den Pipettierer stabil
  • Luftzirkulation im Rack gewährleistet eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensationen an den Spitzen
  • Fingerkerben an den Racks ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Tabletts
Innovative Racks and Packaging
  • Das robuste Rack-Design gewährleistet festen und gleichmäßigen Spitzensitz; das Rack verbiegt sich beim Einsetzen von Spitzen nicht
  • Das einzigartige Flo-Thru™-Rack-Design fixiert jede einzelne Spitze und verhindert so ein Wackeln beim Einsetzen der Spitzen in den Pipettierer
  • Der Ausklappmechanismus verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt
  • Eine optimale Luftzirkulation um jede Spitze verbessert die Wärmeabgabe beim Autoklavieren und verringert Kondensationen an den Spitzen
  • Der Deckel mit zwei Positionen (Positionsoptionen ?) kann offen gehalten werden, um eine Vakuumverformung beim Autoklavieren zu vermeiden
  • Sterile Racks werden in einzeln verpackten, schnell zu öffnenden Beuteln geliefert; jedes Rack bleibt bis zum Einsatzbeginn steril
  • Jedes Rack ist mit Produktinformationen wie Nachbestellinformationen, Beschreibung, Volumenbereich und Chargennummer gekennzeichnet
  • Racks werden aus reinem wiederverwerteten Material hergestellt und zur Abfallminimierung so klein wie möglich gehalten
  • Die Racks sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 ul
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix
Produktlinie Matrix