Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Matrix Pipettenspitzen in Ecotips-Nachfüllpackungen
Artikelnummer. 10735014
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
ECOTIPS
TallTip ECOTIPS
Volumen (metrisch):
250 μl
1250 μL
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Volumen (metrisch) unitSize
10735014 TallTip ECOTIPS 1250 μL 960 Stück
10314833 ECOTIPS 250 μl 960 Stück
10591135 ECOTIPS 1250 μL 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10735014 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8246
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Dieses einzigartige Spitzennachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks gewährleistet ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design. (Dativ-Akkusativ checken!!) Das Ecotips-Spitzennachfüllsystem ist vollständig wiederverwertbar, und alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet. Die Notwendigkeit der Entsorgung einer Spitzenbox nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks entfällt.
Ecotips™ ist ein Nachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks, das ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design gewährleistet. (Dativ-Akkusativ checken !) Spitzentabletts sind in einer leicht zu öffnenden Verpackung verschachtelt verpackt, die sehr wenig Platz benötigt und vermeidet, dass nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks eine Spitzenbox entsorgt werden muss.
  • Eine sehr viel kompaktere Alternative zu herkömmlichen, in Racks gelieferten Spitzen Umweltfreundlich—Vermindert Kunststoffabfall durch das Entfallen einer neuen Spitzenbox für jedes Spitzen-Rack Schnelles und effizientes Nachfüllen; leere Spitzenboxen sind schnell und einfach nachfüllbar Spitzen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt; Einsatztabletts und Boxen werden aus eigenen, wiederverwerteten Materialien gefertigt Das System ist vollständig wiederverwertbar; alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet Das Platz sparende Design spart Arbeits-, Regal- und Schrankplatz (eher Lagerplatz ?)
  • Auf einfache Weise in einer Schublade, auf einem Regal oder auf dem Arbeitstisch nachfüllbar Benutzerfreundliche Nachfülltabletts können schnell und effizient von der Verpackung in die leere Spitzenbox überführt(?) werden
  • Leere Einsätze in den Spitzenboxen können mit Hilfe der Griffnasen (? LPG Terminus) an jedem Spitzentablett auf einfache Weise entnommen werden
  • Mechanischen Türme, umständliche Spitzenstapel oder andere Transportmechanismen sind nicht notwendig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TallTip ECOTIPS
Volumen (metrisch) 1250 μL
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Format Nachfüllpackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix
Produktlinie Ecotips, Matrix
Material Reines Polypropylen