Learn More
IKA™ MATRIX PCR Attachment
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Reaktionsgefäße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermoschüttler MATRIX Orbital Delta plus und MATRIX Delta plus erkennen automatisch, welcher Anschluss über eine Schnittstelle im Verriegelungsmechanismus mit dem Gerät verbunden ist. Mit einem ergonomischen Hebel lässt sich der Aufsatz schnell und einfach wechseln. Geeignet für: Matrix Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Reaktionsgefäße |
| Röhrchenkapazität | 0,2 ml |
| Produkttyp | Aufsatz für PCR-Reaktionsgefäße/96-Well-PCR-Platten |
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 141 x 42 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben mit selbst kleinstem Volumen, wie Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, ELISA-Assays/DNA/RNA-Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Anzahl Positionen | 96 |