Learn More
IKA™ MATRIX PCR Attachment
Artikelnummer. 16258691 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Reaktionsgefäße
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16258691
Marke: IKA™ 0030000853
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The ideal attachment design ensures an optimal temperature transfer and thus guarantees valid results.
Die Thermoschüttler MATRIX Orbital Delta plus und MATRIX Delta plus erkennen automatisch, welcher Anschluss über eine Schnittstelle im Verriegelungsmechanismus mit dem Gerät verbunden ist. Mit einem ergonomischen Hebel lässt sich der Aufsatz schnell und einfach wechseln. Geeignet für: Matrix Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Reaktionsgefäße
Röhrchenkapazität 0,2 ml
Produkttyp Aufsatz für PCR-Reaktionsgefäße/96-Well-PCR-Platten
Abmessungen (L x B x H) 150 x 141 x 42 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben mit selbst kleinstem Volumen, wie Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, ELISA-Assays/DNA/RNA-Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Anzahl Positionen 96