Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP Thermoshaker
The MATRIX Orbital Delta FP Thermoshaker mixes, heats, and has a universal holder for microtiter plates. Whether its blood samples, pharmaceutical agents, DNA/RNA samples, or ELISA assays, samples with even the smallest volumes mix reliably and completely in all laboratory applications.
2310.00 CHF
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 0.3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±30 rpm
Drehzahlbereich 0 to 2000 rpm
Spannung 100/240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17297509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0020025680
CH Plug
2310.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Quick lock system for fast and easy change of inserts and attachments as well as automatic attachment detection
  • Speeds of up to 2000 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for gentle heating of samples
  • Programmable ramps allow for automatic execution of mixing and heating tasks
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability, and general robustness
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
±30 rpm
100/240 V
240 W
CE
351 x 216 x 147 mm
Touch Key Interface
TFT LCD
Fixed Universal Holder for Microtiter Plates
0.3 kg
0 to 2000 rpm
100°C (Max.)
Orbital Shaker with Heating
±0.5°C
9.2 kg
MATRIX Orbital Delta FP
80%