Learn More
Matrixöl, 20 Centistokes Kohlenwasserstofföl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
470 mL
1 gal.
3.8 L
Packungsgröße:
3.80 Liter
470 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461947 3.8 L 3.80 Liter
15451947 470 mL 470 Milliliter
11325088 1 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044012.=C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64742-65-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-65-0
MDL-Nummer MFCD00147539
Specifications
Chemischer Name oder Material Matrix oil
Namenshinweis 20 centistoke hydrocarbon oil
Geruch Petroleum-like
Physikalische Form Flüssig
Typ Standard
Menge 3.8 L