Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle und Netzteile zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 1066
Additional Details : Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle, Netzteile und weiteres Zubehör zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Pipettenständer:
- Einzelständer: freistehender Metallständer für eine elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipette
- Pipettenständer mit 3 Plätzen zur Wandmontage: für elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipetten; einschließlich Befestigungsmaterial
- Drehständer mit 6 Plätzen: ideal für Labore, die mehrere Pipetten verwenden; freidrehend, gewährleistet so einen aufgeräumten Labortisch
Röhrchengestelle:
- Zur optimalen Nutzung des Spitzenverstellsystems von Matrix EXP oder Equalizer Pipetten
- Zum einfachen Transfer aus Röhrchen in Mikrotiterplatten stehen zwei verschiedene Reagenzglasgestelle zur Auswahl
- Für die Arbeit mit 12 × 75 oder 13 × 100 mm-Reagenzgläsern im Format von 8×12 oder 5×12 ″
- Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich für 0.5 oder 1.5 ml-Röhrchen
Spezifikation
Pipetter Stand, 6-position, Revolving Carousel | |
Matrix Electronic Single, Multichannel Pipette |