Learn More
Matrine 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317689
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317689 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317689 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14756000AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Matrine
CAS 519-02-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Matrine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C15 H24 N2 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, (7aS,13aR,13bR,13cS)-, Matridin-15-one, Matrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Matrine, (7aS,13aR,13bR,13cS)-Dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one, NSC 146051, NSC 318810, Vegard, α-Matrine
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
SMILES O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@@H](CN12)[C@@H]34
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 248.36
Menge 1 mL
Formelmasse 248.1889 g/mol