Learn More
Corning™ Matrigel™ Basalmembran-Matrix, LDEV-frei
Artikelnummer. 15575729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL (10 mL x 10)
25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15575729 25 mL 1 Stück
15525739 100 mL (10 mL x 10) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575729 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 356232
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Solubilisiertes Basalmembranpräparat aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom. Corning™ Matrigel™ Basalmembran-Matrix, LDEV-frei ist tumorreich an extrazellulären Matrixproteinen, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparin-Sulfat-Proteoglykanen, Entaktin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren.
  • Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
  • Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen, einschließlich LDEV, zu identifizieren, damit eine strenge Kontrolle der während des Herstellungsprozesses verwendeten Rohstoffe gewährleistet wird
  • Auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
  • Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
  • Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
  • Die Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
  • Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt (Spinalganglien von Hühnern werden auf eine 1.0 mm dicke Schicht Corning Matrigel Matrix platziert und müssen nach 48 Stunden eine positive Neuritenauswuchs-Reaktion ohne Zugabe eines Nervenwachstumsfaktors erzeugen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Basalmembran-Matrix
Ohne Additive LDEV-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellwachstum und -differenzierung, Metabolismus/toxikologische Untersuchungen, Invasionsassays, In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays, In-vivo-Angiogenese-Studien und Augmentation von Tumoren bei immunsupprimierten Mäusen
Menge 25 mL
Quelle Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Mehrfaches Einfrieren und Auftauen vermeiden Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten.