Learn More
Tork Matic™ Extra lange Papierhandtücher H1
Artikelnummer. 30243856 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243856 Weiß 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243856 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 290059
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Matic™ Die extra lange Handtuchrolle bietet eine hohe Kapazität und ist ideal für stark frequentierte Waschräume, wie sie beispielsweise in Schulen und Flughäfen vorkommen. Die Brötchen eignen sich für die Tork Matic™ Handtuchrollenspender, entwickelt für einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen.
  • Mit dieser Universal-Papierhandtuchrolle erfüllen Sie die Bedürfnisse häufig frequentierter Waschräume.
  • Abfall reduzieren und Hygiene verbessern durch Einzelentnahme aus einem kompatiblen System Tork Papierhandtuchspender.
  • Dank dieser sparsamen und effizienten Handtücher bieten sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten.
  • Setzen Sie mit diesem EU-Ecolabel-zertifizierten Produkt auf bessere Umweltpraktiken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Papierhandtuch
Länge (angloamerikanisch) 306.21 yd.
Länge (metrisch) 280 m
Breite (angloamerikanisch) 8,27 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC MIX-Credit
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 6/Cs.
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC MIX-Credit