Learn More
Abnova™ MAT2B Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00027430-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16138822
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH05218
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
61.27
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MPEMPEDMEQEEVNIPNRRVLVTGATGLLGRAVHKEFQQNNWHAVGCGFRRARPKFEQVNLLDSNAVHHIIHDFQPHVIVHCAAERRPDVVENQPDAASQLNVDASGNLAKEAAAVGAFLIYISSDYVFDGTNPPYREEDIPAPLNLYGKTKLDGEKAVLENNLGAAVLRIPILYGEVEKLEESAVTVMFDKVQFSNKSANMDHWQQRFPTHVKDVATVCRQLAEKRMLDPSIKGTFHWSGNEQMTKYEMACAIADAFNLPSSHLRPITDSPVLGAQRPRNTQLDCSKLETLGIGQRTPFRIGIKESLWPFLIDKRWRQTVFH
MAT-II/MATIIbeta/MGC12237/Nbla02999/SDR23E1/TGR
MAT2B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27430
MAT2B (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAT2B
Human
Recombinant
Solution