Learn More
MAT2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen MAT2A
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16876795
Unterlagen ansehen
Proteintech
55309-1-AP-20UL
20 μL
136.75 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16866795
Unterlagen ansehen
Proteintech
55309-1-AP-150UL
150 μL
386.68 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to MATA2.
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
Spezifikation
Spezifikation
MAT2A
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P31153, Q3THS6
232087, 4144
Peptide
Primary
-20°C
MAT2A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AdoMet synthase 2, AMS2, MAT 2, MAT II, MAT2A, MATA2, MATII, SAMS2
MAT2A
IgG
Antigen Affinity Chromatography