Learn More
Abnova™ MAT1A Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3720058
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16117621
Marke: Abnova™ H00004143P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH18359
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 4143
Molekulargewicht 69.19
Name MAT1A (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MNGPVDGLCDHSLSEGVFMFTSESVGEGHPDKICDQISDAVLDAHLKQDPNAKVACETVCKTGMVLLCGEITSMAMVDYQRVVRDTIKHIGYDDSAKGFDFKTCNVLVALEQQSPDIAQCVHLDRNEEDVGAGDQGLMFGYATDETEECMPLTIILAHKLNARMADLRRSGLLPWLRPDSKTQVTVQYMQDNGAVIPVRIHTIVISVQHNEDITLEEMRRALKEQVIRAVVPAKYLDEDTVYHLQPSGRFVIGGPQGDAGVTGRKIIVDTYGGWGAHGGGAFSGKDYTKVDRSAAYAARWVAKSLVKAGLCRRVLVQVSYAIGVAEPLSISIFTYGTSQKTERELLDVVHKNFDLRPGVIVRDLDLKKPIYQKTACYGHFGRSEFPWEVPRKLVF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias MAT/MATA1/SAMS/SAMS1
Gebräuchliche Bezeichnung MAT1A
Gensymbol MAT1A
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution