Learn More
3M™ Mat Edging Roll
A vinyl edging designed to match 3M™ Matting. Meets the needs of providing a smooth transition from the flooring to the matting.
Marke:  3M™ 7000028466
Additional Details : Gewicht : 6.26000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17168560
  • 466.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung auf Vinylmatten, um eine sich zum Boden hin verjüngende Kante zu schaffen
Spezifikation
Spezifikation
12 x 0,038 m
Erzeugen einer sich zum Boden hin verjüngende Kante
Vinyl
12 m
Grau
Hohes Profil
0,038 m