Learn More
3M™ Mat Edging Roll
A vinyl edging designed to match 3M™ Matting. Meets the needs of providing a smooth transition from the flooring to the matting.
Marke: 3M™ 7000028465
Additional Details : Gewicht : 5.87000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung auf Vinylmatten, um eine sich zum Boden hin verjüngende Kante zu schaffen
Spezifikation
12 x 0,038 m | |
Erzeugen einer sich zum Boden hin verjüngende Kante | |
Vinyl | |
12 m |
Schwarz | |
Hohes Profil | |
0,038 m |