Learn More
Masterflex™ MasterflexLive™ L/S Digitalantrieb mit Cloud-Fähigkeit
Überwachen und steuern Sie Ihre Pumpe bei der Verwendung des Pumpenantriebs mit MasterflexLive überall und zu jeder Zeit. Mithilfe Cloud-basierter Technologie können Sie Ihre Pumpe überwachen und steuern, indem Sie Ihr Smartphone als Schnittstelle verwenden, sodass Sie physisch nicht mehr an Ihre Anwendung gebunden sind.
Marke:  Masterflex™ 07551-50
Additional Details : Gewicht : 7.71000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15913572
  • 3910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
16-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MasterflexLive ist eine sichere, Cloud-fähige Plattform für die Steuerung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Sie können alle Pumpenparameter in Echtzeit steuern – einschließlich Drehzahl, Durchflussrate, Dispensiervolumen und mehr
  • Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
  • Überwachung und Anpassung kritischer Prozesse, die rund um die Uhr ohne Personal vor Ortausgeführt werden
  • Internetverbindung über Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse auf der Rückseite des Laufwerks
  • Flussrate 0.006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Der Sensor für den offenen Kopf stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Der bürstenlose, wartungfsreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
Spezifikation
Spezifikation
±0.1 % (0.1 U/min bei 600 U/min)
ABS-Kunststoff, Aluminium, Vinyl
Weiß mit Akzenten
267 x 203 x 203 mm
90 bis 260 V RMS, 50/60 Hz
IP33
40 °C
Gleichstrom, bürstenlos
0 °C
Ja
Digitale variable Drehzahl
5.9 kg
Nein
IP33 gemäß IEC 60529; entspricht ANSI/UL-Std. 61010-1 zertifiziert nach CAN/CSA-Std C22.2 Nr. 61010-1. Dieses Produkt wurde gemäß CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Ausgabe, einschließlich Änderung 1, oder einer späteren Version desselben Standards mit den gleichen Testanforderungen getestet. (Für die CE-Kennzeichnung): EN61010 -1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN61326 (EU-EMV-Richtlinie)
Masterflex Live 07551-50 L/S Cloudfähiger Digitalantrieb, 0.1 bis600 U/min, 115/230 VAC
128 x 64 LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Easy-Load II mit Sensor für offenen Pumpenkopf, Easy-Load II, Easy-Load, Standard, Hochleistung, Schläuche aus PTFE, PTFE-Membran-Pumpenköpfe
Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
ABS-Kunststoff und Aluminium
32 °F
Bis zu 2
0.1 bis 600 U/min
Masterflex L/S Pumpenschläuche