Learn More
Masterflex™ MasterflexLive™ I/P digitaler Prozessantrieb mit Cloud-Fähigkeit
Überwachen und steuern Sie Ihre Pumpe bei der Verwendung des Pumpenantriebs mit MasterflexLive überall und zu jeder Zeit. Mithilfe Cloud-basierter Technologie können Sie Ihre Pumpe überwachen und steuern, indem Sie Ihr Smartphone als Schnittstelle verwenden, sodass Sie physisch nicht mehr an Ihre Anwendung gebunden sind.
Marke:  Masterflex™ 77420-60
Additional Details : Gewicht : 20.41000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963572
  • 6983.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 28-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MasterflexLive ist eine sichere, Cloud-fähige Plattform für die Steuerung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Sie können alle Pumpenparameter in Echtzeit steuern – einschließlich Drehzahl, Durchflussrate, Dispensiervolumen und mehr
  • Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
  • Überwachung und Anpassung kritischer Prozesse rund um die Uhr ohne Personen vor Ort
  • Internetverbindung über Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse auf der Rückseite des Antriebs
  • Der Durchflussbereich liegt zwischen 0,0006 LPM (0,0001 GPM) und 19 LPM (5,0 GPM) - der maximale Durchfluss beträgt 26 LPM (6,9 GPM) mit zwei gestapelten I/P-Easy-Load- oder Standard-Pumpenköpfen. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
  • Verfügt über ein IP66- (NEMA 4X) zertifiziertes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse mit eloxiertem Aluminiumsockel. Verwenden Sie diesen Antrieb für Prozess-, Fertigungs- und Wasseraufbereitungsanwendungen, bei denen Edelstahl nicht unbedingt erforderlich ist.
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Der Sensor für den offenen Kopf stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor liefert eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000:1.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.1 %
0,1 bis 650 U/min
IP66 gemäß IEC 60529; entspricht ANSI/UL-Std. 61010-1 zertifiziert nach CAN/CSA-Std C22.2 Nr. 61010-1. Dieses Produkt wurde gemäß CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Ausgabe, einschließlich Änderung 1, oder einer späteren Version desselben Standards mit den gleichen Testanforderungen getestet. (Für die CE-Kennzeichnung): EN61010 -1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN61326 (EU-EMV-Richtlinie)
Digitaler Prozessantrieb, pulverbeschichteter Stahl, Sensor für offenen Pumpenkopf; 650 U/min
128 x 64 LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
IP-Standard, IP Easy-Load-Pumpenköpfe
Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
Pulverbeschichteter Stahl, Aluminium, Vinyl
104 °F
0 °C
Ja
Mehrfach – weitere Informationen zu den zulässigen spezifischen Größen für Pumpenköpfe erhalten Sie beim Hersteller
18 kg
Pulverbeschichteter Stahl
Nein
Weiß
445 x 280 x 330 mm
90 bis 260 V RMS, 50/60 Hz
IP66
40 °C
Gleichstrom, bürstenlos
32 °F
Bis zu 2
Digitale variable Drehzahl
40 lb