Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Für saubere Schläuche ohne Mängel mit spezifikationsgemäßen Leistungseigenschaften. Masterflex™ Viton™ I/P™ Präzisionsschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen eine FDA-Konformität erforderlich ist, zum Transfer von Säuren und Lösungsmitteln und für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
890.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Präzisionspumpenschläuche |
---|---|
Material | Viton |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- oder Laboranwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –32°C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11720509
|
Masterflex™
96412-26 |
26 |
890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730509
|
Masterflex™
96412-73 |
73 |
990.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schläuche sauber, intakt und genau den Spezifikationen entsprechen.Masterflex™ Viton™ I/P™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die FDA-Anforderungen erfüllen müssen, für Säure- und Lösungsmittelübertragung und Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.Gute chemische Beständigkeit
Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
Weiß, undurchsichtig
Konform mit FDA, ADCF
Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
Spezifikation
Präzisionspumpenschläuche | |
7.62 m | |
–32°C | |
Ja | |
Niedrig | |
40 psi | |
205 °C |
Viton | |
Lebensmittel- oder Laboranwendungen | |
Je 1 | |
8.8 m | |
Lichtundurchlässig, weiß | |
660 mm |