Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Schläuche aus Tygon HC
Speziell formuliert für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. Die Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC-Standardschläuche verfügen über eine hohe Dielektrizitätskonstante und eine geringe Gasdurchlässigkeit.
Marke:  Masterflex™ MF0005
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052982
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis.
  • Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Eingeschränkt
    • Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
    • Druck: Gut
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
Spezifikation
Spezifikation
Standardröhrchen
Tygon HC
15 m
Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate
Je 1
6.4 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser
Gelb/lichtdurchlässig
74 °C
6.4 mm
9.6 mm
1.6 mm
-37 °C
Säuren
Niedrig: C02 100, O2 22, N2 12
Gut