Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Schläuche aus Tygon HC
Artikelnummer. p-8008232
Click to view available options
Schlauchgröße:
3.2 mm Innendurchmesser, 6.4 mm Außendurchmesser
4,8 mm ID/8,0 mm AD
6.4 mm Innendurchmesser, 11.2 mm Außendurchmesser
6.4 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 10052982
Marke: Masterflex™ MF0005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell formuliert für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. Die Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC-Standardschläuche verfügen über eine hohe Dielektrizitätskonstante und eine geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis.
  • Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Eingeschränkt
    • Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
    • Druck: Gut
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon HC
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -37 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Säuren
Schlauchgröße 6.4 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser
Gasdurchlässigkeit Niedrig: C02 100, O2 22, N2 12
Farbe Gelb/lichtdurchlässig
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Standardröhrchen