Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Artikelnummer. 12873383
Click to view available options
Schlauchgröße:
16
24
36
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12873383
Marke: Masterflex™ 0644016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Pumpen mit einem Dauerdruck bis zu 40 psi. Cole Masterflex™ Tygon E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig und nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch ihre hervorragende Biokompatibilität aus. Gewährleisten eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen.
Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi.Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig, nicht hämolytisch und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität auf.Sorgt für eine längere Lebensdauer mit peristaltischen Schlauchpumpen.
  • Hochleistungspumpschlauch für anspruchsvolle Anwendungen
  • Längste Haltbarkeit aller Tygon Rezepturen
  • Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
  • Lange Haltbarkeit, passt enganliegend auf Glas und Metall, in engem Radius biegbar, transparent und nicht toxisch
  • Konform mit USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
  • 175.300, EU-Lebensmitteln, REACH (ohne DEHP), RoHS-konform, ADCF-konform
  • Temperaturbereich: -46 bis 74 °C (-51 bis 165 °F )
  • Durch Ethylenoxid oder Autoklav für 30 Minuten bei 121° C (250 °F), 1 bar(15 psi) sterilisieren
  • Nach dem Autoklavieren bei nicht mehr als 66 °C (150 °F) für 2 zu2 trocknen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Tygon E-LFL
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen für eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Ja
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch