Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Artikelnummer. 13529000
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Packungsgröße:
1 Stück
15 M
15 Meter
Artikelnummer. 13529000
Marke: Masterflex™ 0650973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
  • Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
  • Altert und oxidiert nicht
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,87 in.
Außendurchmesser (metrisch) 73 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Transferanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße L/S 73
Flussrate 0.01 bis 8 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch