Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
- Erfüllt FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Beste chemische Beständigkeit von Tygon-Formulierungen
- Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
- Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
- Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- FDA-konform
Die Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
- Erfüllt FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Beste chemische Beständigkeit von Tygon-Formulierungen
- Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
- Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
- Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische, Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -77 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 18 |
| Flussrate | 3.8 bis 2300 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |