Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Schläuche, chemikalienbeständig
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazie. Die transparenten, flexiblen Cole-Parmer™ Masterflex™ Chemical Tygon™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche für Peristaltikpumpen zeichnen sich durch einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen sowie durch eine geringe Gasdurchlässigkeit und eine hervorragende chemische Kompatibilität aus.
Marke: Masterflex™ 06475-16
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
Die Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
- Erfüllt FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Beste chemische Beständigkeit von Tygon-Formulierungen
- Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
- Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
- Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- FDA-konform
Speziell geeignet für Anwendungen mit Aceton, DMSO, Ketonen und MEK.
Temperaturbereich -78 bis +60°C.
FDA- und USP Klasse VI zertifiziert.
Sterilisierbar.
Länge 15 m.
Beschreibung: Precision
φ Innen: 3,1mm
Kalibrierte Grösse: 16
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Tygon | |
Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen | |
Je 1 | |
16 | |
1/8 in. | |
Niedrig | |
40 psi | |
57 °C |
3.1 mm | |
15 m | |
-77 °C | |
Ja | |
0.8 bis 480 ml/min | |
8.8 m | |
Durchscheinend | |
660 mm |