Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ peroxidgehärteter Silikonschlauch
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3 A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 38/100 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.7 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,41 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 36 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25┬áft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche |
| Mehr anzeigen |