Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11779799
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11779799 17 1 Stück
11739799 13 1 Stück
11749799 14 1 Stück
11759799 16 1 Stück
11789799 18 1 Stück
11769799 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11779799 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641917
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich ideal für Anwendungen mit höchsten Reinheitsgraden, bei denen kein Kontakt mit tierischen Bestandteilen erforderlich ist.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Die Rohre werden individuell extrudiert, um zu passen. Masterflex™ Pumps. Verwenden Sie diese langlebigen Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen. Durchscheinende Schläuche mit glatter Oberfläche, guter Biokompatibilität und geringer Gasdurchlässigkeit.
  • Heißsiegelfähig und schweißbar
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Schläuchen aus Silikon oder TPE
  • Hergestellt gemäß GMP
  • Entspricht den USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisieren: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Puri-Flex
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,9 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 17
Flussrate 2.8 bis 1700 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Höhe (metrisch) 6.7┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch