Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschlauch mit Gewebeeinlage, lichtdurchlässig
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
19,05 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform und erfüllt die Normen der USP-Klasse VI. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,62 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung mit Zellkulturen, Behälter- und Tanktransfer, Pumpenanwendungen und Kühllagerung. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |