Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen sowie die Lebensmittelbranche. Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine höhere Wanddicke im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen aus.
341.00 CHF - 493.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | BioPharm (platinbehandeltes Silikon) |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710979
|
Masterflex™
96440-15 |
15 |
341.00 CHF
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11720979
|
Masterflex™
96440-24 |
24 |
393.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730979
|
Masterflex™
96440-35 |
35 |
461.00 CHF
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11710989
|
Masterflex™
96440-36 |
36 |
493.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
Auswahl von BioPharm Plus™ Platinvernetzten Silikonschläuchen für Reinheit, Flexibilität und längere Schlauchlebensdauer. Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.- Beste Wahl für Anwendungen mit Druck, Saughub, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer
- Längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
- Hergestellt nach GMP (Good Manufacturing Practices)
- Längere Schlauchlebensdauer bedeutet weniger Schlauchwechsel und Wartungsbedarf
- Entspricht mit USP-Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
- Sehr wenige extrahierbare Bestandteile, witterungs-, ozon-, sonnen- und strahlungsbeständig
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringe Druckverformung, geruchlos, ungiftig
- Transluzent
- Sterilisieren mit Autoklav, Gammastrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
BioPharm (platinbehandeltes Silikon) | |
Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche | |
Je 1 | |
232°C |
Ja | |
7.62 m | |
–59°C | |
Durchscheinend |