Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Mit diesen platinvernetzten Schläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, biotechnologische, peristaltische Pumpenanwendungen und Lebensmittelanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 96440-17
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790969
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
29-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  •  Ideal für Verwendung in Pharmazie und Biotechnologie
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen, hervorragende Wärmebeständigkeit und nahezu keine bleibende Druckverformung
  • Nach speziellen Vorgaben für Masterflex Pumpen extrudiert
  • Längere Lebensdauer als bei anderen Schläuchen aus Platin- und Peroxid -Formulierungen
  • Hergestellt entsprechend Gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practices, GMP)
  • Längere Lebensdauer führt zu weniger Schlauchwechseln und geringerem Wartungsaufwand
  • Entspricht USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Hervorragende Biokompatibilität und niedrige Absorption
  • Durchscheinend, geruchlos und nicht-toxisch
  • Beständig gegen Einflüsse durch Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Sterilisierbar mittels Autoklavierung, Gamma-Bestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
USP Class VI, FDA 21 CFR 177.2600, Exceeds 3A sanitary standards, European Pharmacopoeia (EP)
232 °C
Ja
BioPharm (Thermoplastik-Elastomer)
Pumpenschläuche
-59°C
2.8 bis 1700 ml/min
Sterilize by ETO, autoclave, or gamma radiation up to 2.5 Mrad. To autoclave: coil loosely in nonlinting cloth or paper; autoclave at 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) for 30 minutes.
CO2: 25,147; H2: ----; O2: 4715; N2: 2284
Durchscheinend
20 psi
6.4 mm
7.62 m
pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping, and food applications
17
1/4 in.
6.7 m
Do not use with concentrated solvents, oils, acids. Relatively high gas permeability.