Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule
Artikelnummer. 13236980
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13236980
Marke: Masterflex™ 9640318
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen.Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Aufgespulte Pumpenschläuche mit gleichmäßigen Längen auf praktischen, handhabbaren Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerraum benötigen als die entsprechende Anzahl einzelner Schlauchrollen.
  • Gewährleistet, dass Sie immer ausreichend Schläuche zur Hand haben
  • Etwas größere Klarheit
  • Von Pharma- und Biotechnologiebranche bevorzugt
  • Weniger potentielle auslaugbare Substanzen
  • USP-Klasse VI
  • FDA-konform
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 12200 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biotechnologie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1
Schlauchgröße 18
Flussrate 3,8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Produkttyp Pumpenschlauch