Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Lebensmittel A-60-F Präzisionspumpenschläuche auf Spulen
Ähnlich zu Norprene™, aber mit FDA-Genehmigung.
Marke: Masterflex™ 06415-14
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kartons und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: l/s 16
- Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
- Hitze-, Ozon- und UV-beständig; alterungsbeständig; nicht oxidierend; hohe Säure- und Alkalibeständigkeit, lichtundurchlässig, beige
- Ideal für Nahrungsmittel-, Milchwirtschafts- und Getränkeindustrie.
Spezifikation
132 °C | |
Autoklavierbar | |
Norprene™ in Lebensmittelqualität (A 60 F) | |
Lebensmittel- und Milchverarbeitung | |
14 (1,6 mm) | |
1/16 Zoll |
2,7 bar | |
1,6 mm | |
15240 cm | |
-51 °C | |
0,21 bis 130 ml/min | |
8,8 m |