Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für L/S™ Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Artikelnummer. 11880080 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
24
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11880080 17 1 Stück
11880060 14 1 Stück
11870080 15 1 Stück
11800070 16 1 Stück
11820090 24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880080 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0701752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.00 CHF
    411.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 106.78 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
  • Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
  • Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
  • Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 7,6 H x 7 B x 6,4 cm T
Flussrate 2,8 bis 1.700 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
Enthält Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Fest
Gesamttiefe (metrisch) 6,4 cm
Gesamthöhe (metrisch) 7,6 cm
Gesamtbreite (metrisch) 7 cm
Menge Je 1
Rollenmaterial Kaltgewalzter Stahl
Schlauchtyp L/S-Schläuche
Schlauchgröße 17
Typ Standard-Pumpenkopf
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polyphenylensulfid