Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Marke: Masterflex™ 07019-20
467.03 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
- Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
- CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
- Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
0,002 bis 8 l/min | |
Einkanalige Montageteile, austauschbare Tankmanschette und Schlauchladeschlüssel | |
Befestigt | |
I/P Schlauch | |
Standard-Pumpenkopf | |
20 bis 650 U/min |
Zum Dispensieren und Dosieren | |
1 | |
Je 1 | |
73 | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Polycarbonat |