Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Artikelnummer. 11800090
Click to view available options
Flussrate:
0,002 bis 8 l/min
0,06 bis 36 ml/min
0.06 bis 36 ml/min
0.21 bis 130 ml/min
0.8 bis 480 ml/min
1.7 bis 1000 ml/min
2,8 bis 1700 ml/min
3.8 bis 2300 ml/min
4,8 bis 2.900 ml/min
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Schlauchgröße:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11800090
Marke: Masterflex™ 0702420
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
  • Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
  • CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
  • Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 7,6 H x 195 B x 6,4 cm T
Flussrate 2,8 bis 1700 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
Enthält Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Befestigt
Gesamttiefe (metrisch) 6.4 cm
Gesamthöhe (metrisch) 7,6 cm
Gesamtbreite (metrisch) 7 cm
Menge Je 1
Rollenmaterial Kaltgewalzter Stahl
Schlauchtyp L/S-Schläuche
Schlauchgröße 24
Typ Standard-Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polycarbonat