Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Click to view available options
Flussrate:
0,002 bis 8 l/min
0,06 bis 36 ml/min
0.06 bis 36 ml/min
0.21 bis 130 ml/min
0.8 bis 480 ml/min
1.7 bis 1000 ml/min
2,8 bis 1700 ml/min
3.8 bis 2300 ml/min
4,8 bis 2.900 ml/min
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Schlauchgröße:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
- Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
- CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
- Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 7,6 H x 195 B x 6,4 cm T |
| Flussrate | 0,06 bis 36 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern |
| Enthält | Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Befestigt |
| Gesamttiefe (metrisch) | 6.4 cm |
| Gesamthöhe (metrisch) | 7,6 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |