Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Marke:  Masterflex™ 07019-32
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755148
  • 754.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
  • Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
  • CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
  • Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
Spezifikation
0,002 bis 8 l/min
Einkanalige Montageteile, austauschbare Tankmanschette und Schlauchladeschlüssel
Befestigt
I/P Schlauch
Standard-Pumpenkopf
20 bis 650 U/min
Zum Dispensieren und Dosieren
1
Je 1
82
Kaltgewalzter Stahl
Polycarbonat
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse > Rotormaterial:Kaltgewalzter Stahl; Schlauchgröße:82