Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Marke: Masterflex™ 07024-21
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
- Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
- CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
- Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
7,6 H x 195 B x 6,4 cm T | |
Für Anwendungen mit Flüssigkeitstransfer, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern | |
1 | |
Befestigt | |
7,6 cm | |
Je 1 | |
L/S-Schläuche | |
Standard-Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |
2,8 bis 1.700 ml/min | |
Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch mit 15 in. (38 cm) Länge | |
3 | |
6.4 cm | |
7 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
24 | |
Edelstahl | |
Polycarbonat |