Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ BioPharm™ High Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinvernetzte Hochleistungspräzisionspumpenschläuche gewährleisten einen genauen, reproduzierbaren Fluss. Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4.5 gal/min) erfordern.
635.00 CHF - 830.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschlauch
Autoklavierbar Ja
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) –59°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11807553
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96421-70
70
830.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11897543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96421-88
88
720.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11817553
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96421-89
89
635.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hochleistungspumpenschläuche bieten eine ausgezeichnete Druckerzeugung und Saugwirkung sowie die Möglichkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen. Diese Eigenschaften bleiben auch bei hohen Flussraten erhalten – die Schläuche haben eine lange Lebensdauer. Dickere Wand im Vergleich zu Masterflex™ Präzisionspumpenschläuchen.
  • Formulierung: Tygon™ 3350 Silikon, platiniert
  • Pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und Autoanalyse-Anwendungen
  • Ultra glatt, minimiert bakterielles Wachstum
  • Beste Wahl für Anwendungen mit Druck, Saughub, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer
  • Gut für Basen mit geringer bis mittlerer Konzentration, Salze und Alkohole
  • Geruchlos, geschmacklos und ungiftig
  • Transparent
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
Silikon
–59°C
232°C
Ja
F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
1/Rolle