Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load 3 Pumpenkopf, Polypropylen-Gehäuse
Montieren und stapeln Sie diese Pumpenköpfe ohne Werkzeug oder Hardware. Automatische Einrichtung der Schlauch-Retentionsgeschwindigkeit und Umstellung. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 Pumpenköpfe verfügen über einen automatischen Retentionsmechanismus, der das Laden und Entladen der Schläuche einfacher als bisher macht.
Marke:  Masterflex™ 77800-60
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Artikelnummer. 11800292
  • 660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussbereich: 0.06 bis 2300 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und Schlauchgröße
  • Alle sechs Präzisionsschläuche passen auf jeden Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 und L/S 18
  • Durch die Drehverschlussmontagefunktion können Sie Köpfe innerhalb von Sekunden montieren und stapeln.
  • Die mitgelieferte Montageplatte adaptiert Easy-Load 3 auf L/S-Antriebe
  • Ein Sperrhaken sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beiden Richtungen
  • Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit CRS- oder SS-Rotor
  • Schlauchaus- und -eingang auf derselben Seite erlaubt die einfache Integration in Anwendungen mit limitiertem Platz
  • Montieren und betreiben Sie den Pumpenkopf in einer von vier Positionen (abhängig vom Antrieb)
  • Stapeln Sie bis zu vier Pumpenköpfe für erhöhte Durchflusskapazität und für Mehrkanal-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Für Präzisionsschläuche
35 bis 36 mm
0.06 bis 2300 ml/min