Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Pumpenkopf, Polykarbonat-Gehäuse
Click to view available options
Flussrate:
0.21 ml/min
0.8 ml/min
1.7 ml/min
2.8 ml/min
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind.Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
- Entscheiden Sie sich für den Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer oder für den Standard-Pumpenkopf für Hochleistungspräzisionsschläuche für noch bessere Werte bei Druckaufbau und Ansaughöhe und mit der Möglichkeit zum Transfer von zähflüssigen Flüssigkeiten
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS), CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle –52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite — perfekt bei nur geringem Platzangebot
- Die kompakten Standard-Pumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden. Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unsere umfassenden OEM-Dienstleistungen
- Beinhaltet: Einfädelschlüssel für Schläuche, Montagematerial für einen Kanal und Pumpenschlauch aus Silikon, Länge 38 cm (15")
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 2.8 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern |
| Enthält | Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge |
| Modell | 07017-21 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Feststehend/befestigt |
| Gesamttiefe (metrisch) | 6.4 cm |
| Gesamthöhe (metrisch) | 7.6 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |