Learn More
Masterflex™ 25feet Platinum-Cured Silicone Tubing, 1/32 x 3/32
Marke: Masterflex™ 95802-01
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Spezifikation
FDA, USP, USDA, GMP | |
Silikon | |
-60 °C | |
Durchscheinend |
0,76 mm | |
2,4 mm | |
Steril | |
460 °C |