Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ Platinum-Cured Silicone Pump Tubing, spooled
Weniger Ausschuss mit Schlauchmaterial auf Rollen. Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ Pumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Cole-Parmer™ 96403-73
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Aufgespulte Pumpenschläuche mit gleichmäßigen Längen auf praktischen, handhabbaren Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerraum benötigen als die entsprechende Anzahl einzelner Schlauchrollen.- Gewährleistet, dass Sie immer ausreichend Schläuche zur Hand haben
- Etwas größere Klarheit
- Von Pharma- und Biotechnologiebranche bevorzugt
- Weniger potentielle auslaugbare Substanzen
- USP-Klasse VI
- FDA-konform