Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche
Die idealen Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen und Lebensmittel. Die Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche eignen sich gut für Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten.
Marke:  Ismatec™ MF0009A
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10077211
  • 100.00 CHF / 7.50 Meter
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
  • Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Sehr gut
  • Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Bestellinformation
DiameterMetricInside
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51)
0.8 mm
4 mm
1.6 mm
1-Kanalpumpenköpfe
-60 °C
0.8 mm Innendurchmesser, 4.0 mm Außendurchmesser
Beige
Autoklavierbar
PharMed Ismaprene
7.5 m
Standardröhrchen
Pharmazie, Medizin, Lebensmittel
Je 1
CO2 1200, 02 200, N2 80
Sehr gut