Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche
Die idealen Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen und Lebensmittel. Die Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche eignen sich gut für Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten.
Marke: Ismatec™ MF0010A
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
- Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
Standardröhrchen | |
Autoklavierbar | |
7.5 m | |
Pharmazie, Medizin, Lebensmittel | |
1.6 mm Innendurchmesser, 4.8 mm Außendurchmesser | |
Beige | |
135 °C |
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) | |
PharMed Ismaprene | |
1.6 mm | |
-60 °C | |
CO2 1200, 02 200, N2 80 | |
Sehr gut |