Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche
Die idealen Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen und Lebensmittel. Die Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standardschläuche eignen sich gut für Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten.
Marke:  Ismatec™ MF0011A
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
  • Very long service-life.
  • Non-toxic and non-hemolytic.
  • Impermeable to normal light and UV-radiation
  • Appropriate for medical products and foodstuffs.
  • Low particulate spallation.
  • Can be autoclaved repeatedly.
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
  • Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
  • Potential leaching of additives (lubricants).
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Not recommended
    • Viscous media: Good
    • Sterile media: Excellent
  • Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
    • Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Spezifikation
Spezifikation
Standard Tubing
Autoclavable
7.5 m
Pharmaceutical, medical, foodstuffs
4.8mm I.D., 8.0mm O.D.
Beige
135°C
FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51)
PharMed Ismaprene
1.6 mm
-60°C
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excellent