Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06435-82
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11816763
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
12.7 mm
7.6 m
–51°C
0.02 bis 13 l/min
Niedrig
20 psi
132 °C
Ja
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
82
7 m
Undurchsichtig, beige
510 mm